Imprimer
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)europium(III), Eu(TMHD)3
87898.03 87898.06
87898.03EA 93.6 EUR
87898.03 87898.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
CAS No.: 15522-71-1 Molecular Formula: C33H57EuO6 Formula Weight: 701.78 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 187-189° MDL No.: MFCD00000019
Formule: C₃₃H₅₇EuO₆
Poids moléculaire: 701.766 g/mol
Point de fusion: 187…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000019
Numéro CAS: 15522-71-1
EINECS: 239-565-5