Le système Insert System* BRANDplates® se compose de deux microplaques pour culture cellulaire différentes (plaque de 24 puits standard et modèle 6 puits spécial) et de deux types d'inserts pour culture cellulaire (inserts avec ou sans le Inlet Opening System) qui peuvent également être combinés entre eux.
- Plaques avac puits innovants et de conception spéciale avec ouvertures de remplissage latérales
- Inserts avec membranes « track-etched » en PC ou PET
- Choix de 4 tailles de pores
- Inserts suspendus
- Positionnement sécurisé dans les plaques grâce aux rainures de guidage
Ces systèmes peuvent être utilisés dans un large éventail d'applications. Le modèle standard peut être utilisé dans des applications comme la co-culture, les études de sécrétion et les essais chimiotactiques ; le modèle spécial peut être utilisé dans la préparation in vitro automatisée de tissus humains (culture tissulaire 3D).
Microplaques BRANDplates® : La plaque standard comprend 24 puits pouvant être remplis individuellement et pouvant recevoir des barrettes de quatre inserts et/ou des inserts individuels. Le modèle spécial 6 puits est composé de quatre puits reliés pour former un grand puits oblong. Ce puits peut recevoir une barrette de 4 inserts, ce qui permet d'alimenter en milieu les quatre inserts à la fois.
Barrettes d'inserts BRANDplates® et inserts simples : Les barrettes d'inserts pour culture cellulaire et les inserts simples sont disponibles avec parois lisses ou avec canaux (Inlet Opening System). Les inserts à parois lisses sont destinés aux applications standard telles que les études de sécrétion, la co-culture, les études de migration, les essais chimiotactiques, etc. Les inserts pour culture cellulaire avec canaux spéciaux sont destinés à la préparation in vitro automatisée de tissus humains. Le Inlet Opening System permet le remplacement rapide et régulier du milieu de culture, d'une culture par suspension à une culture air-lift. Grâce aux canaux spéciaux, il est possible d'ajuster le niveau de milieu sans endommager les cultures air-lift.
Système d'insert BRANDplates® : Les barrettes d'inserts et les plaques sont également disponibles en tant que système complet (plaques 6 puits recevant 6 barrettes d'inserts).
*système mis au point en coopération avec l'institut Fraunhofer
Certifications: Fabriqués conformément aux exigences des normes ANSI/SLAS 1 et 4. Stériles conformément à la norme ISO 11 137 et aux directives de l'AAMI, SAL 10⁻⁶. Non cytotoxiques conformément à la norme ISO 10 993-5, exempts d'endotoxines (< 0,01 EU/ml), sans ADN, DNase et RNase.