Imprimer
Reusable earplugs, detectable, Fusion™
Fournisseur: Moldex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6401 6400
111-1161EA 151 EUR
111-1161 111-1160
Reusable earplugs, detectable, Fusion™
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles réutilisables
Ces bouchons d'oreilles fournissent une protection efficace pour la plupart des environnements bruyants.
  • La poche d‘air à l‘extrémité et le matériau souple utilisé procurent un ajustement agréable
  • Collerettes douces et flexibles, isolation supérieure de la plupart des conduits
  • Prise sûre, insertion facile, confort maximal, avec un niveau de protection élevé
SNR: 30 dB
Certifications: EN 352-2:2002
Informations de livraison: Chaque paire est fournie avec un étui de transport Pocket-Pak® pour un rangement hygiénique entre deux utilisations.
Attention: * Taille unique.