Imprimer
Hydrogène peroxyde 30% stabilisé, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
2186-01EA 233 EUR
2186-01 2186-09 2186-R
Hydrogène peroxyde 30% stabilisé, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Hydrogène peroxyde
These acids are tested for common trace metals.
Formule: H₂O₂
Poids moléculaire: 34.01 g/mol
Point d'ébullition: 107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: -0.41
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8) II
Indice Merck: 14,04798
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 30.0 - 32.0 %
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Max. 10
Assay (H₂O₂) 30.0 - 32.0 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤0.0020 %
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0006
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Nitrate (NO₃) ≤2 ppm
Phosphate (PO₄) ≤2 ppm
ACS - Sulfate (SO₄) ≤5 ppm
Ammonium (NH₄) ≤5 ppm
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤50 ppb
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤100.0 ppb
Heavy Metals (as Pb) ≤1000.0 ppb
Trace Impurities - Lead (Pb) ≤100 ppb
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤50 ppb
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs