Imprimer
Acide chlorhydrique 4 mol/l, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
1.37055.9950 1.37055.1000
1.37055.9950EA 0 EUR
1.37055.9950 1.37055.1000
Acide chlorhydrique 4 mol/l, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,