Decontamination solution for autoclaves, Autoclave-ExitusPlus™
Produits nettoyantsDécontaminants
Autoclaving is badly suited for the sustained removal of nucleic acids. DNA molecules in recombinant microorganisms are merely fragmented in the autoclave and subsequently released with the vapours when opening. By adding Autoclave-ExitusPlus™ to residual cultures or buffer solutions, the nucleic acids are effectively destroyed during autoclaving.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.