Imprimer
Film adhésif optique pour PCR/qPCR pour plaques Piko®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ASF-0020 ASF-0020/100
731-0404EA 306 EUR
731-0404 ADVAASF-0020/100
Film adhésif optique pour PCR/qPCR pour plaques Piko®
Scellés Microplaque Sceaux
Le film protecteur transparent Piko®, format 24 puits, pour PCR/qPCR permet une transmission de fluorescence élevée parmi la gamme de fluorophores couramment utilisés. En association avec un thermocycleur Piko® ou un système PikoReal® pour PCR en temps réel, des volumes d'échantillon de 5 µl minimum peuvent être utilisés avec une perte par évaporation minimale.
  • Clarté optique avec autofluorescence minimale pour les applications PCR en temps réel
  • Fermeture étanche pour des volumes d'échantillon minimaux de 5 µl
  • Support adhésif pour une application facile sans dispositif de scellage coûteux
  • Adhésif compatible avec les applications de cryogénie efficace jusqu'à –80 °C