Exciting changes are coming soon—your Punchout account will be redirected and migrated to a new platform on June 16 to enhance your experience! If your company requires our new web certificate and IP address, these can be found here at the very bottom of the page under ‘B2B Avantorsciences.com and Wardsci.com punchout IP and certificates’.
The full-skirted design of these PP plates is robotic-friendly, allowing for automated processes.
ANSI footprint and stackable for use in automated systems
Low profile to reduce dead space and increase PCR efficiency
Cut corner: H1
Raised rim design around each well enables secure sealing and safeguards against evaporation
Uniform, thin well walls deliver maximum and consistent heat transfer
The barcodes are the industry-standard code 128. The label itself can withstand temperatures from -196 up to 120 °C to ensure that the barcodes stay on the plate throughout your entire workflow. It also has a special coating to virtually eliminate any "rubbing off" of the code during handling. The dual barcodes are located on the opposite numeric and opposite alpha sides of the plate.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.