Exciting changes are coming soon—your Punchout account will be redirected and migrated to a new platform on June 16 to enhance your experience! If your company requires our new web certificate and IP address, these can be found here at the very bottom of the page under ‘B2B Avantorsciences.com and Wardsci.com punchout IP and certificates’.
Tapis antifatigue pour salle blanche, Ergomat® AB Classic
Tapis de solTapis anti-fatigue
Le tapis antistatique Ergomat® AB Classic est fabriqué en polyuréthane pur et est conçu pour améliorer le confort tout en réduisant les risques de chute et les douleurs physiques. Il est idéal pour une utilisation dans les environnements secs ou dans les cas où le contrôle de l'électricité statique est nécessaire.
Bulles sur la surface supérieure
Les bords biseautés empêchent le tapis de se courber, évitant ainsi les risques de chute
Matières premières vierges pour une durabilité garantie et des avantages ergonomiques
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.