Imprimer
Macropipettes monocanal, à volume fixe ou variable, Acura® manual 835F et 835
Fournisseur: Socorex Isba
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
835.F10 835.F05 835.F02.5 835.05 835.10 835.F02 835.02 835.05PP 835.02PP
SOCO835.F10EA 359 EUR
SOCO835.F10 SOCO835.F05 SOCO835.F02.5 613-4879 613-4880 SOCO835.F02 SOCO835.02 SOCO835.05PP SOCO835.02PP
Macropipettes monocanal, à volume fixe ou variable, Acura® manual 835F et 835
Pipettes Pipetteurs
Ces pipettes mécaniques sont des instruments de précision qui associent matériaux de pointe à une ergonomie conviviale.
  • Filtres à buse interchangeable pour une protection accrue contre l'évacuation des liquides et la contamination des cylindres
  • Les adaptateurs en option permettent l'installation des pipettes Pasteur en verre sur les modèles de 2 et 5 ml en plus des pointes en PP
  • Affichage numérique de précision visible en tout moment
  • éjecteur d'embout rembourré souple réglable (Justip™) adapté à la plupart des pointes
  • Résistance aux chocs, aux rayons UV et à l'autoclave
  • Le joint à lèvres étanche et de nouveaux ressorts assurent un pipetage ultra-souple
  • Autoclavables
Les modèles à volume fixe justifient des performances très stables et fournissent des résultats homogènes pour tout test d'analyse ou de routine. Les modèles à volume variable sont idéaux pour l'analyse environnementale en intérieur et extérieur, la chimie clinique et la culture cellulaire.
* Fourni avec un adaptateur de pipette Pasteur, comprenant deux joints toriques garantissant un maintien et une étanchéité adéquates de toutes les pipettes Pasteur standard de 2 ml (Ø 7 mm).
Informations de livraison: TrioPack comprend : trois pipettes réglables manuelles Acura® 835, des échantillons Qualitips®, des certificats de contrôle qualité et des instructions d'utilisation.