Imprimer
Sous-gants, BCR®
Fournisseur: BERKSHIRE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BGL6.200.SB BGL7.200.SB BGL7.200.XLB BGL6.200.LB BGL7.200.MB BGL7.200.LB
BERKBGL6.200.SBEA 951 EUR
BERKBGL6.200.SB BERKBGL7.200.SB BERKBGL7.200.XLB BERKBGL6.200.LB BERKBGL7.200.MB BERKBGL7.200.LB
Sous-gants, BCR®
Gants
Ces sous-gants en tricot simple sont en nylon pré-rétréci en fils continus 100% haute qualité. Ils sont légers, souples et confortables à porter. Disponibles en coupes mitaine et gant.
  • Protège contre les irritations cutanées provoquées par les gants en latex ou en PVC
  • Fabriqués avec des techniques spéciales sans couture
  • Gants ambidextres pour un contrôle simplifié des stocks
  • Lavables pour réutilisations multiples
  • Manchettes à code couleur pour l'identification des tailles
Adaptés pour une utilisation en salles blanches.