Workstations for heavy metal sample analyses, behrotest® SMA-ARM
Systèmes de digestionSystèmes de minéralisation
The behrotest® SMA-ARM workstation, for simultaneous aqua regia digestion of up to six samples for heavy metals analysis, are supplied with a programmable microprocessor-controlled time/temperature controller as well as a fume manifold for drawing off the acid vapours. This results in greater convenience and functionality in routine laboratory operations.
The details of the components of the workstation are described in the table below:
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.