Distillation apparatus, Behrotest® WE 5 and associated glassware
Distillation SystemsAutomatic Distillation Systems
The behrotest® WE 5 Five-in-a-line multiple steam generator provides the simultaneously rapid and gentle distillation of up to five samples. The discharge of steam into the samples guarantees a particularly uniform distillation and thus a high reproducibility of the recovery rates over the entire range. The complete set includes:
Temperature and time controller
Heating block with five cavities
Thermal insulation cover
Stand for DET 5 glassware
Coil cooler
For the determination of ammonium-nitrogen as defined in DIN 38406-E5 and DIN 38409-H16-2 phenol index procedure.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.