Imprimer
Pointes de pipettes, sur portoir, pour pipettes Pos-D™
Fournisseur: RAININ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
C-10 17008607 17008605 17008608 17008606 17008609
RAINC-10EA 218 EUR
RAINC-10 RAIN17008607 RAIN17008605 RAIN17008608 RAIN17008606 RAIN17008609
Pointes de pipettes, sur portoir, pour pipettes Pos-D™
Pointes de pipettes
Ces pointes sont conçues pour les pipettes à déplacement positif Pos-D™. Un piston à usage unique, qui se déplace dans un capillaire en plastique, établit un contact direct avec le liquide. L'action d'essuyage positive du piston contre la paroi capillaire garantit une distribution complète sans gouttelettes. Ces pointes éliminent la contamination croisée par des aérosols, échantillons ou pipettes.