Imprimer
Pipettes monocanal, mécaniques, à volume variable, avec étiquette RFID, Pipet-Lite™ XLS+™
Fournisseur: RAININ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SL-10MLXLS SL-300XLS SL-5000XLS L-10MLXLS L-20MLXLS L-5000XLS 17011788 17011801 17014382 17014384 17014388 17014390 17014391 17014392 17014393 17014405 17014407 17014408 17014409 17014410 17014411 17014412 17014413 17014414
RAINSL-10MLXLSEA 727 EUR
RAINSL-10MLXLS RAINSL-300XLS RAINSL-5000XLS RAINL-10MLXLS RAINL-20MLXLS RAINL-5000XLS RAIN17011788 RAIN17011801 RAIN17014382 RAIN17014384 RAIN17014388 RAIN17014390 RAIN17014391 RAIN17014392 RAIN17014393 RAIN17014405 RAIN17014407 RAIN17014408 RAIN17014409 RAIN17014410 RAIN17014411 RAIN17014412 RAIN17014413 RAIN17014414
Pipettes monocanal, mécaniques, à volume variable, avec étiquette RFID, Pipet-Lite™ XLS+™
Pipettes Pipetteurs
Cette pipette manuelle ergonomique avec poignée confortable garantit un fonctionnement léger et fluide, et réduit considérablement les risques de microtraumatisme répétés.
  • Conception à poignée ergonomique
  • Le système amélioré de verrouillage du réglage de volume empêche la dérive
  • L'absorbeur de chocs intégré dans l'éjecteur d'embout réduit l'impact sur le pouce
  • Disponibles avec LTS, et configuration à pointe/tige universelle pour une utilisation avec des pointes universelles
  • Éjecteur d'embout facile à nettoyer anticorrosion
  • Étiquettes RFID pour gestion des actifs
  • Nouveau système d'étanchéité « sans frottement »
  • Autoclavables (tige et éjecteur d'embout)
Pipet-Lite XLS est la première pipette au monde équipée d'étiquettes RFID pour un étalonnage et une gestion d'actifs de pointe. Les options de tiges et pointes incluent un LTS à faible force pour une meilleure ergonomie et un ajustement universel.