Imprimer
Pipettes volumétriques, classe AS/classe A
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42557024 42556004
HECH42557024EA 9.8 EUR
HECH42557024 HECH42556004
Pipettes volumétriques, classe AS/classe A
Pipettes Pipettes jaugées
Bulb pipettes, conformity certified.
  • Fused amber graduation
  • Class AS within the official tolerance