Imprimer
Moniteurs d'analyse des aérosols
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AP1002500 MAWP025A0 MAWP025AC
MILFAP1002500EA 59.1 EUR
MILFAP1002500 MILFMAWP025A0 MILFMAWP025AC
Moniteurs d'analyse des aérosols
Filtres Filtres pour cassettes
Le moniteur en PS s'utilise pour la collecte d'échantillons et l'analyse des particules. Le moniteur en PP est utilisé pour l'analyse des particules microscopiques et la collecte d'échantillons pour les applications HPLC et de détection UV.
Membrane en esters cellulosiques mixtes avec tampon de support en cellulose; boîte en PS ou PP rempli de carbone