Imprimer
Tapis d'évacuation antifatigue pour salle blanche, Ergomat® Endurance
Fournisseur: ERGOMAT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EX0220 EX0209 EX0206 EX0306 EX0320 EX0304 EX0412 EX0406 EX0303 EX0309 EX0312 EX0204 EX0212 EX0404 EX0409
115-0920EA 1200 EUR
115-0920 115-0919 115-0918 115-0922 115-0923 115-0921 115-0925 115-0924 ERGOEX0303 ERGOEX0309 ERGOEX0312 ERGOEX0204 ERGOEX0212 ERGOEX0404 ERGOEX0409
Tapis d'évacuation antifatigue pour salle blanche, Ergomat® Endurance
Tapis de sol Tapis anti-fatigue
L'Ergomat Endurance est un tapis d'évacuation en caoutchouc nitrile pur conçu pour améliorer le confort tout en réduisant les risques de chute, les douleurs physiques, les problèmes de qualité et les congés maladies causés par l'invalidité à court terme des employés. Ce tapis est idéal pour les environnements très humides.
  • Excellentes propriétés antiglisse et d'évacuation
  • L'exposition aux produits chimiques n'affecte pas l'état du tapis ; il ne se courbe pas, ne gonfle pas et ne se distend pas
  • Les bords biseautés empêchent le tapis de se courber, évitant ainsi les risques de chute
  • Matières premières vierges pour une durabilité garantie et des avantages ergonomiques
  • Sans silicone ni latex
Parfaits pour une utilisation dans des salles blanches ISO 5 classe 100.
Couleur : noir