Imprimer
Lames à cavités pour immunofluorescence
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42424010 42423010 42420010 42422010 42421010
631-9485EA 202 EUR
631-9485 HECH42423010 HECH42420010 HECH42422010 HECH42421010
Lames à cavités pour immunofluorescence
Lames Lames de microscopie à cavité
Lames à revêtement en époxy noires (ou bleues).
Spécialement conçues pour une utilisation immunofluorescente.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable