Imprimer
Papiers filtre quantitatifs sans cendre
Fournisseur: PRAT DUMAS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A1856603 J1506602 A0126600 A0406600 A0406601 A0406602 A0556600 A0556601 A0556602 A0706600 A0706601 A0706602 A0706603 A0906600 A0906601 A0906602 A1106600 A1106601 A1106602 A1106603 A1256600 A1256601 A1256602 A1256603 A1356602 A1506600 A1506601 A1506602 A1506603 A1856600 A1856601 A1856602 A2406600 A2406601 A2406603 J1256600 J1506600 J1856601 J1256601 J1856600 J1106600 J1106601
PRATA1856603EA 104 EUR
PRATA1856603 PRATJ1506602 PRATA0126600 PRATA0406600 PRATA0406601 PRATA0406602 PRATA0556600 PRATA0556601 PRATA0556602 PRATA0706600 PRATA0706601 PRATA0706602 PRATA0706603 PRATA0906600 PRATA0906601 PRATA0906602 PRATA1106600 PRATA1106601 PRATA1106602 PRATA1106603 PRATA1256600 PRATA1256601 PRATA1256602 PRATA1256603 PRATA1356602 PRATA1506600 PRATA1506601 PRATA1506602 PRATA1506603 PRATA1856600 PRATA1856601 PRATA1856602 PRATA2406600 PRATA2406601 PRATA2406603 PRATJ1256600 PRATJ1506600 PRATJ1856601 PRATJ1256601 PRATJ1856600 PRATJ1106600 PRATJ1106601
Papiers filtre quantitatifs sans cendre
Filtres Papiers filtre Papiers filtres quantitatifs
Les papiers sans cendre sont fabriqués à base de cellulose de coton très purs. Ils sont purifiés à l’acide pour réduire au maximum la quantité de matière minérale comme les oxydes de silicium, magnésium ou aluminium. Les résidus du papier après calcination sont réduits à des quantités négligeables n'influençant pas les résultats des analyses qualitatives.
N° 6601: Vitesse de filtration lente, convenant pour la retenue des précipités fins. Pour analyses quantitatives gravimétriques critiques. Conseillé pour les précipités tels que le sulfate de baryum, de plomb, sulfate de zinc, de nickel, hydroxyde et fluorure de calcium.
N° 6600: Vitesse de filtration moyenne. Pour analyses quantitatives gravimétriques courantes. Conseillé pour un usage général. C’est le filtre intermédiaire entre les exigences de vitesse et de retenue.
N° 6602: Vitesse de filtration rapide, convenant pour la rétention de précipités volumineux. Diamètre des pores important qui ne permet de filtrer que les précipités faciles à retenir. Analyses quantitatives conseillées pour les précipités tels que l’hydroxyde de fer et nombreux sulfures métalliques.
N° 6603: Vitesse de filtration très rapide, convenant pour la rétention de précipités particulièrement volumineux, à gros grains et gélatineux. Papier pour analyses quantitatives et conseillé pour les précipités tels que l’hydroxyde de fer ou d’aluminium.