Imprimer
Adaptateur rodé avec ampoule de garde - anti-éclaboussure, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SH16/29 SH16/19 SH16/24
201-0576EA 247 EUR
201-0576 BIBBSH16/19 BIBBSH16/24
Adaptateur rodé avec ampoule de garde - anti-éclaboussure, Quickfit®
Distillation Components Distillation Heads
PYREX® borosilicate glas
  • Prevents possible contamination of the condenser from 'bumping' solvents
  • Features a coarse porosity 1 sinter to reduce carry over
  • Splash heads feature a 29/32 socket
For use with rotary evaporators.