Entraînement sans balais Masterflex® I/P® avec avec E/S à distance et tête de pompe Easy-Load® pour tubulures de précision ; 115/230 VAC
Fournisseur: Avantor Fluid HandlingTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
- Flow rate 0.2 to 26 LPM with I/P tubing—flow rate depends on drive rpm, pump head, and tubing size
- Digital interface with LED display shows percent speed with 1% resolution
- Speed control via three-turn potentiometer for quick, easy adjustments
- Easily control start/stop and reverse features via sealed keypad
- Contructed of non-chip painted steel and aluminum IP55-rated housing
- Brushless, maintenance-free motor offers ±0.25% speed control accuracy
- Remote control available using analog communication—voltage, current and contact closure
- Débit de 0,4 à 8 l/min avec les tubes I/P - le débit dépend de la vitesse de rotation de l'entraînement, de la tête de pompe et de la taille des tubes.