Imprimer
Tubes PCR individuels avec capuchon attaché
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
781300 781310 781305 781312 781301 781302 781303 781311 781313 781314 781304
211-3260EA 80.3 EUR
211-3260 211-3262 211-3261 734-1331 731-1268 731-1269 731-1270 734-1330 734-1332 734-1333 731-1271
Tubes PCR individuels avec capuchon attaché
Tubes Tubes PCR
PP. Ces tubes pour PCR de 0,2 ml et 0,5 ml avec bouchons attenants sont compatibles avec les principaux thermocycleurs à couvercle chauffant.
  • La conception unique du bouchon facile à ouvrir et fermer sans outil, tout en assurant une bonne étanchéité pour réduire l'évaporation des échantillons
  • Les bouchons plats simplifient l'étiquetage
  • Certifiés exempts d'RNase, de DNase et d'ADN humain
Colour: Clear