Imprimer
Résine pour chromatographie échangeuse d'ions multimode (IEX), colonne de laboratoire, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT™
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6065-07EA 331.98 EUR
6065-07 6065-25
Résine pour chromatographie échangeuse d'ions multimode (IEX), colonne de laboratoire, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT™
Colonnes pour chromatographie
La résine pour chromatographie échangeuse d'ions multimode (IEX) J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT™ fonctionne comme une résine à échange d'anions forts à la sélectivité améliorée, pour une séparation de niveau supérieur dans les applications de chromatographie de processus.
Bénéficiant d’une chimie de surface créée par l’entreprise, qui combine les fonctions d'échange d'anions forts, les sites d'échange d'anions faibles et l’hydrophilie, le milieu de chromatographie par échange de cations multimode BAKERBOND® PolyQUAT™ tire parti de sa sélectivité unique pour fournir des performances deEn savoir plus