Imprimer
VWR®, Homogénéisateur Bead Mill MAX
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
432-0380EA 9390 EUR
432-0380 432-0453
VWR®, Homogénéisateur Bead Mill MAX
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
VWR® Bead Mill MAX est le premier modèle de la gamme d'homogénéisateurs VWR Bead Mill. VWR Bead Mill MAX est conçu pour broyer, lyser ou homogénéiser les échantillons les plus difficiles avec des résultats reproductibles. Le mouvement unique du support pour tube garantit que le déplacement des billes à l'intérieur du tube réduit les tourbillons, conférant à la bille de broyage la force d’impact la plus puissante du marché.
  • L'unité de cryoréfrigération en option pour empêcher l'augmentation de la température de l'échantillon pendant l'homogénéisation (
En savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Modèle Bead Mill MAX
Environmentally Preferable
Gamme de vitesse 0,8 - 6,5 m/s
L×P×H 305×432×368 mm
Poids 29,5 kg
Sample volume 0,5 - 50 ml
Réglage de cycles 1 - 10
Zones d'application Préparation des échantillons, extraction de l’ADN, de l’ARN et des protéines
Capacité Max. 24 tubes : (24×0,5 ml / 24×1,5 ml / 24×2 ml / 12×7 ml / 6×30 ml / 3×15 ml / 3×50 ml)