Imprimer

Méthanol-D4

Marques : FALL BACK FRANCE
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Alcool méthylique-D4

MC2401080005
ZZ40MC2401080005EA 0 EUR
ZZ40MC2401080005
Méthanol-D4
Méthanol-D4
Formule: D₃COD
Poids moléculaire: 36.01 g/mol
Point d'ébullition: 65.3
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 11
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044637
Numéro CAS: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3 II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR