Imprimer
Caméra numérique, AxioCam MRc
Fournisseur: ZEISS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
4265089901000
ZEIS4265089901000EA 0 EUR
ZEIS4265089901000
Caméra numérique, AxioCam MRc
Caméras
Caméra haute résolution en aluminium anodisé bleu avec ailette de refroidissement.
  • One stage Peltier cooling
  • Readout of sensor sub-regions (ROI)
  • FireWire / IEEE1394 including cable and IR barrier filter BG40
  • TTL control for controlling of external shutters
  • Mid-range colour driver