Imprimer
Mesure de DBO, Bluetooth®, OxiTop®-IDS
Fournisseur: WTW
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
209700 209701 209702 209704 209732 2FD56W 2FD57W 209714 209716 209711 209713 209721 209723 209725 209727 209729 209731
WTWA209700EA 558 EUR
WTWA209700 WTWA209701 WTWA209702 662-2317 WTWA209732 662-2318 662-2319 705-1185 705-1186 705-1181 705-1184 705-1182 705-1187 662-2345 705-1188 705-1189 705-1183
Mesure de DBO, Bluetooth®, OxiTop®-IDS
Systèmes de détermination de la DBO
OxiTop®-IDS (Intelligent Digital Sensors) est un système de mesure conçu pour toutes les applications respirométriques. Polyvalent, l’OxiTop®-IDS convient pour les analyses aérobies et anaérobies. Toutes les têtes peuvent être utilisées de manière indépendante de tout appareil de mesure pour les mesures de DBO standard durant 1 à 7 jours.
  • Surveillance à l’aide de la représentation de courbes
  • Mesure parallèle de différentes analyses et méthodes
  • Écran graphique LCD rétro-éclairé permettant la saisie des paramètres et des informations utilisateur, ainsi que
En savoir plus