Imprimer

Acide sulfurique 10%, AnalaR NORMAPUR® zA

Marques : VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Attention

VWRS9755.5000EA 0 EUR
VWRS9755.5000 VWRS9755.9025
Acide sulfurique 10%, AnalaR NORMAPUR® zA
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Poids moléculaire: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.066 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,09064

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Assay 10 - 11 %
Appearance Clear colourless liquid
Substances reducing KMnO4 (as SO2) Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
As (Arsenic) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Se (Selenium) Max. 20 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR