Imprimer

Éthanol 96 v/v, TechniSolv®

Marques : VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Alcool éthylique

VWRS83804.980EA 0 EUR
VWRS83804.980
Éthanol 96 v/v, TechniSolv®
Éthanol
Formule: C₂H₅OH
Poids moléculaire: 46.07 g/mol
Point d'ébullition: 78.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Point éclair: 12 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Indice Merck: 12,03806

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR