Imprimer
VWR®, Flacons d'échantillonnage d'eau
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
331-0286EA 717 EUR
331-0286 VWRI331-0287.1 VWRI331-0288.1 VWRI331-0283.1 VWRI331-0278.1 VWRI331-0279.1 VWRI331-0280.1 VWRI331-0281.1 VWRI331-0282.1 VWRI331-0286.1 VWRI331-0287_U VWRI331-0288_U
VWR®, Flacons d'échantillonnage d'eau
Flacons Flacons d'échantillonnage de l'eau
PET vierge, qualité alimentaire, avec bouchons en PP.
  • Irradiés - stériles
  • Différents bouchons de couleur pour faciliter l'identification des tests
  • Fermeture inviolable pour garantir l'intégrité de l'échantillon
  • Traçabilité totale, numéro de lot et numéro individuel de flacon sur chaque étiquette
  • Entièrement recyclables
  • Diamètre du bouchon: 32 mm
Flacons légers et durables. Bouchons à vis inviolables conçus pour protéger le col de la contamination. Choix de flacons dosés et non dosés. Flacons carrés pour un meilleur stockage dans un espace limité.
En savoir plus