Imprimer
Systèmes de nettoyage pour environnement contrôlé
Fournisseur: FHP VILEDA SCS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
141928 141926 143774 143776
VILE141928EA 220 EUR
VILE141928 141-0937 VILE143774 VILE143776
Systèmes de nettoyage pour environnement contrôlé
Serpillières
Spécialement conçus pour une utilisation dans les zones sensibles et environnements contrôlés, ces chariots de nettoyage pour salles propres sont fonctionnels, polyvalents et extrêmement ergonomiques.
  • Petits et compacts
  • Résistances chimique et thermique
  • Avec roulettes conductrices d'électricité, dont la bande de roulement est fabriquée dans un matériau résistant à l'hydrolyse
  • Entièrement autoclavables et stérilisables au rayonnement gamma
ISO 5 / GMP A + B / D FED209 class 100
Certifications: ISO 5/BPF A+B/D FED209 classe 100