Imprimer
Lampes UV germicides
Fournisseur: Vilber Lourmat
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
312121511
VILB312121511EA 0 EUR
VILB312121511
Lampes UV germicides
Éclairages Lampes UV
The UV germicidal lamp helps prevent contamination in research laboratories, food factories or in medical environment. These lamps emit 254 nm UV radiation, well known for their efficiency in the destruction of bacteria, moulds, yeasts and viruses.
  • Technologie UV Master® exclusive et radiation UV hautement concentrée
  • Réflecteur Ondulex® pour une irradiation UV optimale
  • Facile à manier grâce au support de pose avec poignée, et support mural (en option)