Imprimer
Tuyaux, Tygon® A-60-G
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
AFL00007-S AFL00027 AFL00012-S AFL00018-S AFL00029-S AFL00019-S AFL00003-S AFL00023-S AFL00008-S AFL00010-S AFL00013-S AFL00015-S AFL00017-S AFL00020-S AFL00026-S AFL00027-S AFL00028-S AFL00032-S AFL00036-S AFL00037-S AFL00038-S AFL00045-S AFL00046-S AFL00053-S
VERNAFL00007-SEA 116 EUR
VERNAFL00007-S VERNAFL00027 VERNAFL00012-S VERNAFL00018-S VERNAFL00029-S VERNAFL00019-S VERNAFL00003-S VERNAFL00023-S VERNAFL00008-S VERNAFL00010-S VERNAFL00013-S VERNAFL00015-S VERNAFL00017-S VERNAFL00020-S VERNAFL00026-S VERNAFL00027-S VERNAFL00028-S VERNAFL00032-S VERNAFL00036-S VERNAFL00037-S VERNAFL00038-S VERNAFL00045-S VERNAFL00046-S VERNAFL00053-S
Tuyaux, Tygon® A-60-G
Tuyaux Transfer Tubing
Élastomère thermoplastique, noir.
  • Longue durée de vie, résistance aux intempéries, bonne résistance à l'abrasion et résistance exceptionnelle à la fatigue provoquée par la déformation continue
  • Très bonne résistance chimique
  • Faible perméabilité au gaz par rapport aux tuyaux en caoutchouc
Tuyaux polyvalents pour applications industrielles et de laboratoire. Résistance à la chaleur et à l'ozone. Excellente résistance aux liquides inorganiques (acides et bases). Parfaits pour une utilisation dans les pompes pour contrôle microbiologique.
RésistanceEn savoir plus