Imprimer
Table clamp
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
2051
USBE2051EA 81.5 EUR
USBE2051
Table clamp
Pinces Pinces à usage général
Large table clamp made of powder-coated aluminium alloy.
  • For rods and square rods up to 26 mm Ø
  • For benches up to 55 mm