Imprimer

Vert de methyle 1% en solution aqueuse

Marques : TREVIGEN
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Synonyme(s): CI 42590, Ethyl Green, Methyl green zinc chloride double salt, Methyl Green

4800-30-18
TREV4800-30-18EA 0 EUR
TREV4800-30-18
Vert de methyle 1% en solution aqueuse
Vert de methyle
Formule: C₂₇H₃₅BrClN₃·xZnCl₂
Poids moléculaire: 653.24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151094
Numéro CAS: 7114-03-6
EINECS: 230-415-4

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR