Imprimer

Eau

Marques : TREVIGEN
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Synonyme(s): Hydrogen oxide

4667-50-05
TREV4667-50-05EA 0 EUR
TREV4667-50-05
Eau
Eau
Formule: H₂O
Poids moléculaire: 18.02 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 0
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Indice Merck: 13,10098

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR