Imprimer
Cathéter intraveineux, Surflo®
Fournisseur: TERUMO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
SR-DM1445PX SR-DM1645PX SR-DM1645WX SR-DM1745PX SR-DM1832PX SR-DM1832WX SR-DM1845PX SR-DM1845WX SR-DM2032PX SR-DM2032WX SR-DM2225PX SR-DM2225WX SR-DM2419PX SR-DM2419WX SR-DM2619PX SR-DM2619WX SR-OX1664C1 SR-OX1464C1 SR-OX1651C1 SR-OX1832C1 SR-OX1851C1 SR-OX1864C1 SR-OX2032C1 SR-OX2051C1 SR-OX2225C1 SR-OX2419C1
TERUSR-DM1445PXEA 134 EUR
TERUSR-DM1445PX TERUSR-DM1645PX TERUSR-DM1645WX TERUSR-DM1745PX TERUSR-DM1832PX TERUSR-DM1832WX TERUSR-DM1845PX TERUSR-DM1845WX TERUSR-DM2032PX TERUSR-DM2032WX TERUSR-DM2225PX TERUSR-DM2225WX TERUSR-DM2419PX TERUSR-DM2419WX TERUSR-DM2619PX TERUSR-DM2619WX TERUSR-OX1664C1 TERUSR-OX1464C1 TERUSR-OX1651C1 TERUSR-OX1832C1 TERUSR-OX1851C1 TERUSR-OX1864C1 TERUSR-OX2032C1 TERUSR-OX2051C1 TERUSR-OX2225C1 TERUSR-OX2419C1
Cathéter intraveineux, Surflo®
Canules
Ce cathéter intraveineux existe dans trois versions: Droit (EFTE), avec ailettes (FEP) et avec ailettes et port d'injection (FEP).
  • Pointe est parfaitement conique afin d'assurer une transition en douceur de l'aiguille au cathéter
  • Ce matériau plus résistant que les autres réduit les risques de pointe fendue ou de décollement
  • Un obturateur est disponible pour presque toutes les jauges, dans une couleur identique à celle du cathéter
  • Obturateur empêche la formation de thrombus dans la lumière du cathéter en cas d'interruption de la perfusion