Imprimer
Postes de sécurité microbiologique, classe II, Bio II Advance Plus
Fournisseur: Azbil Telstar Technologies
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
1607686 1643632 1694321
TELR1607686EA 8290 EUR
TELR1607686 TELR1643632 TELR1694321
Postes de sécurité microbiologique, classe II, Bio II Advance Plus
Hottes et coffrets Postes de sécurité biologique
Bio II Advance Plus a été développé pour augmenter la commodité, le confort et la sécurité de l'utilisateur, l'échantillon et l'environnement, avec des dimensions réduites. Bio II Advance Plus représente le meilleur équilibre entre les dimensions externes et la zone de travail utile : 759 mm de large pour 1260 mm de hauteur seulement et fournit ainsi un volume utile de 340 dm³. Cette plage a été conçue pour offrir les meilleures caractéristiques en matière de sécurité biologique, classe II, tout en conservant une ergonomie pratique, des conditions d'En savoir plus