Imprimer
Distributeurs d'EPI à accès frontal
Fournisseur: TEKNOMEK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
HWDP-F1V25X30 HWDP-F2V50X30 HWDP-F3V75X30 HWDP-F4V10X30 HWDP-F2V50X60 HWDP-F3V75X60 HWDP-F4V10X60 HWDPF1V25X30PE HWDPF2V50X30PE HWDPF3V75X30PE HWDPF4V10X30PE HWDPF1V25X60PE HWDPF2V50X60PE HWDPF3V75X60PE HWDPF4V10X60PE HWDI-FS5SD HWDI-WMFA25X60 HWDI-WMFA75X30 HWDI-WMFA50X30
TEKMHWDP-F1V25X30EA 0 EUR
TEKMHWDP-F1V25X30 TEKMHWDP-F2V50X30 TEKMHWDP-F3V75X30 TEKMHWDP-F4V10X30 TEKMHWDP-F2V50X60 TEKMHWDP-F3V75X60 TEKMHWDP-F4V10X60 TEKMHWDPF1V25X30PE TEKMHWDPF2V50X30PE TEKMHWDPF3V75X30PE TEKMHWDPF4V10X30PE TEKMHWDPF1V25X60PE TEKMHWDPF2V50X60PE TEKMHWDPF3V75X60PE TEKMHWDPF4V10X60PE TEKMHWDI-FS5SD TEKMHWDI-WMFA25X60 TEKMHWDI-WMFA75X30 TEKMHWDI-WMFA50X30
Distributeurs d'EPI à accès frontal
Distributeurs d'EPI
Le distributeur d'EPI à accès frontal existe en plusieurs tailles pour couvrir la plupart des besoins.
  • Finition polie mate brossée
  • Aucune pièce en plastique
  • Installation au mur ou sur un piédestal pour un nettoyage facile
  • Pièces de fixation du piédestal incluses
  • Matériau entièrement soudé
Le distributeur d'EPI à accès frontal convient pour divers articles d'EPI, notamment les cache barbes, les filets à cheveux, les masques, les bouchons d'oreille et les surchaussures. Il a un design ergonomique avec un large plateau de distribution et une fente deEn savoir plus