Imprimer
Tubes de culture à usage unique
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
T400-10A T400-3A T400-3 T400-3B T400-3G T400-3Y T400-3O T400-3AB T400-3AG T400-3AY T400-3AO T400-4 T400-10 T400-7 T400-3DS T400-3ADS T400-3ALST T400-4A T400-3S T400-3AS T400-3AAM
212-9597EA 310 EUR
212-9597 212-9599 212-9598 212-9603 720-0544 212-9604 720-0545 SIMPT400-3AB 212-9600 212-9602 212-9601 212-9605 212-9596 SIMPT400-7 SIMPT400-3DS SIMPT400-3ADS SIMPT400-3ALST SIMPT400-4A SIMPT400-3S SIMPT400-3AS SIMPT400-3AAM
Tubes de culture à usage unique
Tubes Tubes de culture
En PS ou PP
  • Fabrication sans agents de libération qui pouvaient causer des erreurs et interférences de dosages radio-immunologiques
  • Moulage de précision pour une uniformité des tailles et des formes
  • Tubes en PP translucides; ils supportent des vitesses de centrifugation de plus de 3000×g convenant à la plupart des acides, solvants et alcalis communs à température ambiante, sont presque incassables et peuvent être stérilisés à 120 °C
  • Tubes en PS translucides; ils supportent des vitesses de centrifugation jusqu'à 1400×g, tolèrent les solutions
En savoir plus