Imprimer
Systèmes de coloration, EasyDip™
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
M900-12AS M905-12DGY M900-12B M900-12G M900-12P M900-12W M900-12Y M906 M906-12AS
720-0791EA 153 EUR
720-0791 720-0793 720-0792 720-0794 720-0795 720-0796 720-0797 630-1540 SIMPM906-12AS
Systèmes de coloration, EasyDip™
Boîtes de coloration
Le système de coloration des lames est fabriqué en plastique acétalique.
  • Les cuves peuvent être accolées afin de conserver le même ordre lors de leur déplacement
  • Base large offrant une grande stabilité tandis que l'intérieur est encastré pour réduire le volume des réactifs
  • Disponibles en cinq couleurs pour faciliter l'identification du contenu ou des applications
The slide staining system has two components: A square staining jar and a 12 position vertical slide rack. The staining jar is made of resistant acetal plastic and will resist most stainingEn savoir plus