Imprimer
Logiciel, IRsolution Agent
Fournisseur: SHIMADZU
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
206-21600-92
SHIM206-21600-92EA 1020 EUR
SHIM206-21600-92
Logiciel, IRsolution Agent
Logiciels Logiciels de laboratoire
Le logiciel IRsolution Agent est un outil de gestion des données à partir des résultats IRsolution dans une base de données. Il permet la gestion des enregistrements de données analytiques pendant tout leur cycle de vie, depuis leur création (mesure) en passant par leur examen, approbation, stockage, visualisation, sauvegarde jusqu'à leur mise au rebut.
  • Il fournit des fonctions de signature électronique et de gestion de la sécurité pour les données stockées et enregistrées dans une base de données
  • Les données de mesure sont automatiquement enregistrées
En savoir plus