Imprimer
Storage Boxes
Fournisseur: SEMADENI
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
2716
SEMA2716EA 93 EUR
SEMA2716
Storage Boxes
Boîtes Boîtes de rangement
PP, grey.
  • Stackable
  • Closed bottom
  • Perforated walls
The standard light weight containers allows visual inspection of the contents.