Imprimer
HPLC Sets de déchets, V2.0
Fournisseur: S.C.A.T.
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
307307 307310 307328 307367 307368 307369 307370 307371 307372 307373 307324 307355 307366 307374 307375 307376 307377 307378 307379
SCTV307307EA 215 EUR
SCTV307307 SCTV307310 SCTV307328 SCTV307367 SCTV307368 SCTV307369 SCTV307370 SCTV307371 SCTV307372 SCTV307373 SCTV307324 SCTV307355 SCTV307366 SCTV307374 SCTV307375 SCTV307376 SCTV307377 SCTV307378 SCTV307379
HPLC Sets de déchets, V2.0
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Les sets de déchets HPLC, V2.0 sont des combinaisons économiques pour l'élimination propre et sûre des déchets liquides de laboratoire par les systèmes HPLC ou autres instruments analytiques. Tous les sets se composent d'un bidon et d'un SafetyCap SCAT original avec filtre à évacuation, ainsi que de raccords, de bouchons et d'un connecteur de tube.
  • Système personnalisé avec des composants de haute qualité
  • Capuchons de sécurité du fabricant haut de gamme SCAT
  • Bidons de sécurité en HDPE ou PP
  • Prix attractif par rapport à un achat unique
  • Prêt à l'emploi,
En savoir plus