Imprimer
Collecteurs de déchets de sécurité
Fournisseur: S.C.A.T.
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
306493 306498 306494 306491 306497 306489 306492 306491-EL 306492-EL 306493-EL 306494-EL 306497-EL 306498-EL 306489-EL
SCTV306493EA 91.8 EUR
SCTV306493 SCTV306498 SCTV306494 SCTV306491 SCTV306497 SCTV306489 SCTV306492 SCTV306491-EL SCTV306492-EL SCTV306493-EL SCTV306494-EL SCTV306497-EL SCTV306498-EL SCTV306489-EL
Collecteurs de déchets de sécurité
Capuchons Bouchons de sécurité
Le collecteur de déchets de sécurité relie les capillaires et les tubes du système HPLC au système d'élimination. Il convient aux traversées de paillasse SymLine et SymLine FLEX.
  • Pour collecter les capillaires et les tubes dans un bouchon sur le conteneur d'élimination.
  • Plusieurs connexions sur un seul capuchon avec des filetages GL45 standardisés
  • Disponible en version conductrice d'électricité (noyau noir) et non conductrice d'électricité (noyau blanc)
SymLine est le système modulaire d'élimination des déchets liquides (ex. solvants, acides, alcalis,En savoir plus