Imprimer
DURAN® Desiccators, Mobilex without Porcelain Plate
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
247866103 247866909
SCOT247866103EA 349 EUR
SCOT247866103 SCOT247866909
DURAN® Desiccators, Mobilex without Porcelain Plate
Dessiccateurs Dessiccateurs en verre
DURAN® clear borosilicate glass 3.3, vacuum desiccator with Mobilex screw thread without porcelain plate.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable