Imprimer
Dessiccateurs, MOBILEX avec plaque en porcelaine DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
247835753 247836158 247836955 247836655
SCOT247835753EA 425 EUR
SCOT247835753 SCOT247836158 SCOT247836955 SCOT247836655
Dessiccateurs, MOBILEX avec plaque en porcelaine DURAN®
Dessiccateurs Dessiccateurs en verre
DURAN® clear borosilicate glass 3.3, vacuum desiccator with Mobilex screw thread in the lid with stopcock. With desiccator base with flat flange, no outlet, PBT screw cap with pierced aperture GL 32.
Informations de livraison: Supplied with porclain plate and silicone sealing ring with bonded PTFE face