Imprimer
Electrolyte solutions, aqueous
Marques : SI Analytics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
285136923 285138349 285138649 285138151 285138560 285138590 285138440
SCOI285136923EA 55.3 EUR
SCOI285136923 662-6184 SCOI285138649 SCOI285138151 SCOI285138560 SCOI285138590 SCOI285138440
Electrolyte solutions, aqueous
Électrolytes Solutions de remplissage d'électrode
Electrolyte aqueous solutions are used for reference electrodes, as electrolyte bridges and for storage.