Imprimer
Rubber stoppers, KIMBLE®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
SP73827-21
SCERSP73827-21EA 596 EUR
SCERSP73827-21
Rubber stoppers, KIMBLE®
Bouchons Bouchons en caoutchouc
Designed for aluminum seal finish vials.
  • Economical alternative for low temperature applications
  • Butyl rubber